Merck
AMBH2D6F8E6C
Ambeed, Inc.
2-(2,6-Difluorophenyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,6-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)9-5-2-6-13-9/h1,3-4,9,13H,2,5-6H2
InChI Key
APJIUSMTBHARPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1016529-46-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)