Merck
AMBH2D6F8E53
Ambeed, Inc.
SIRT-IN-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
Iupac Name
2-anilinobenzamide
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c14-13(16)11-8-4-5-9-12(11)15-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,15H,(H2,14,16)
InChI Key
JKWQUMKCVDUICQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211-19-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)