Merck
AMBH2D6F8DCA
Ambeed, Inc.
Quinazoline-8-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.16
MDL番号:
Iupac Name
quinazoline-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c12-5-8-3-1-2-7-4-10-6-11-9(7)8/h1-6H
InChI Key
FXROZDCKLWDZRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823899-37-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1823899-37-1.html