Merck
AMBH2D6F8D33
Ambeed, Inc.
6-Ethoxy-5-fluoropyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.16
MDL番号:
Iupac Name
6-ethoxy-5-fluoro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2O/c1-2-11-7-6(8)3-5(9)4-10-7/h3-4H,2,9H2,1H3
InChI Key
QYCNUMGMBSFODC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886372-67-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886372-67-4.html