Merck
AMBH2D6F8D26
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.44
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN2O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H
InChI Key
ZOETZKWSHCVJQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1430341-84-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1430341-84-6.html