Merck
AMBH2D6F8CF4
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.01
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-3-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-2,10H,3H2
InChI Key
NPFXRHRCWLBISH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206968-92-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)