Merck
AMBH2D6F8C5D
Ambeed, Inc.
5-Ethynyl-2,2'-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
Iupac Name
5-ethynyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C12H8N2/c1-2-10-6-7-12(14-9-10)11-5-3-4-8-13-11/h1,3-9H
InChI Key
RQXYJBJCQSECMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162318-34-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/162318-34-5.html