Merck
AMBH2D6F8BC9
Ambeed, Inc.
Boc-NH-PEG3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H23NO5/c1-11(2,3)17-10(14)12-4-6-15-8-9-16-7-5-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI Key
FMLOTGGIHAYZLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139115-92-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/139115-92-7.html