Merck
AMBH2D6F8BC5
Ambeed, Inc.
Methyl 3,4-diamino-2-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3,4-diamino-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-5(9(12)14-2)3-4-6(10)7(8)11/h3-4H,10-11H2,1-2H3
InChI Key
RWEQERJJDQFUDV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/538372-37-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)