Merck
AMBH2D6F8B6D
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(methylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(2,4-7)6-3/h6-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
LHYBRZAQMRWQOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27646-80-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)