Merck
AMBH2D6F8B35
Ambeed, Inc.
5-Iodoquinolin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.07
MDL番号:
Iupac Name
5-iodoquinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h1-5H,11H2
InChI Key
UJCDMYCTCVPZME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142340-15-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)