Merck
AMBH2D6F8B11
Ambeed, Inc.
4-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.24
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8O3S/c1-13-7-3-2-4-8-6(7)5-9(14-8)10(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
HTOLZPMMZRKTCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/476199-14-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/476199-14-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)