Merck
AMBH2D6F8B05
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-ethynylbenzylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-ethynylbenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-5-11-8-6-7-9-12(11)10-15-13(16)17-14(2,3)4/h1,6-9H,10H2,2-4H3,(H,15,16)
InChI Key
RSZRTXWCUFDWLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1097731-47-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1097731-47-9.html