Merck
AMBH2D6F8AF7
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.04
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-12-8-3-5(9)2-7(10)6(8)4-11/h2-4H,1H3
InChI Key
RJWZBFAJSYHLOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856767-09-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/856767-09-4.html