Merck
AMBH2D6F8ADC
Ambeed, Inc.
(2-Methyloxazol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
Iupac Name
(2-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h3H,2,6H2,1H3
InChI Key
FQEVXKSBFMCYTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141567-36-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/141567-36-4.html