Merck
AMBH2D6F8AAF
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.58
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H,9H2
InChI Key
WVXCOXXJTWKDPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59236-37-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)