Merck
AMBH2D6F8AA6
Ambeed, Inc.
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.66
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClO2S/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23967-57-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)