Merck
AMBH2D6F8873
Ambeed, Inc.
2-(Dimethylamino)acetaldehyde sulfite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(dimethylamino)acetaldehyde sulfite
Inchi Code
1S/C4H9NO.H2O3S/c1-5(2)3-4-6;1-4(2)3/h4H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3)
InChI Key
XALXJVVARIGVBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1413945-87-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1413945-87-5.html