Merck
AMBH2D6F8842
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.95
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-8-3-2-5(7(10)11)4-6(8)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
QIFVXSLMFCRLCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1351413-50-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)