Merck
AMBH2D6F8835
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.63
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8F3N.ClH/c10-9(11,12)8-3-1-2-6-4-13-5-7(6)8;/h1-3,13H,4-5H2;1H
InChI Key
XTPDOTXDUZRPAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1203686-59-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)