Merck
AMBH2D6F8828
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-isopropoxypyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.61
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-isopropoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-7-4-9-6(8)3-10-7/h3-5H,1-2H3
InChI Key
UWVIVIQFIZPXEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1081522-65-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)