Merck
AMBH2D6F8825
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.61
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O2/c1-14-8(13)5-4-10-12-3-2-6(9)11-7(5)12/h2-4H,1H3
InChI Key
FDJUGKZMZUVEJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1224944-51-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)