Merck
AMBH2D6F87B4
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-fluoropyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.54
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
InChI Key
BIMOKDIOLXSHOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883107-68-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/883107-68-4.html