Merck
AMBH2D6F8796
Ambeed, Inc.
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.54
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H,9,10)
InChI Key
PMRPVXLESNMKLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27398-39-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)