Merck
AMBH2D6F8745
Ambeed, Inc.
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.12
MDL番号:
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-7(9)12-6-2-1-5(4-11)3-10-6/h1-4,7H
InChI Key
NRGBKYVUEUMGTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211577-99-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211577-99-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)