Merck
AMBH2D6F8701
Ambeed, Inc.
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.57
MDL番号:
Iupac Name
(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H4ClFN2/c8-5-3-6(9)7(1-2-10)11-4-5/h3-4H,1H2
InChI Key
LHNIARQWANVJKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227572-25-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1227572-25-9.html