Merck
AMBH2D6F863D
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-methylpyrazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-5-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-4-3-8-5(7)6(9-4)10-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8)
InChI Key
NIQNPTQRAGJGPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89464-87-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)