Merck
AMBH2D6F85EA
Ambeed, Inc.
2-Benzylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
2-benzylpyrazine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-12-6-7-13-11/h1-7,9H,8H2
InChI Key
QGSOPZAYKHDVDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28217-95-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)