Merck
AMBH2D6F8598
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methylpyridine-3,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-3-2-10-6(7)5(9)4(3)8/h2H,9H2,1H3,(H2,8,10)
InChI Key
BLARZXAWOHCFBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18232-91-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)