Merck
AMBH2D6F8464
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.15
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-5-8-9(13)4-6-14-10(8)15/h4-7H,1-3H3
InChI Key
XIWJCGZCLBMYBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228014-35-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1228014-35-4.html