Merck
AMBH2D6F8379
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-chloropicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.57
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
ZPJYMVOYOHWVAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53636-68-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)