Merck
AMBH2D6F82EA
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-3-9-6-2-4-10-7(5)6/h1-4,10H,(H,11,12)
InChI Key
YBYWIZUWOGPUPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190319-18-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)