Merck
AMBH2D6F82A8
Ambeed, Inc.
5-(Phenylethynyl)isobenzofuran-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.24
MDL番号:
Iupac Name
5-(phenylethynyl)-2-benzofuran-1,3-dione
Inchi Code
1S/C16H8O3/c17-15-13-9-8-12(10-14(13)16(18)19-15)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,8-10H
InChI Key
UPGRRPUXXWPEMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119389-05-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)