Merck
AMBH2D6F8224
Ambeed, Inc.
(1-Chloroisoquinolin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.42
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-isoquinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H7BClNO2/c11-9-7-4-2-1-3-6(7)8(5-12-9)10(13)14/h1-5,13-14H
InChI Key
LIQWKDFYRGYBQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/848841-48-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/848841-48-5.html