Merck
AMBH2D6F814C
Ambeed, Inc.
2′-Amino-3′-chloro-acetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-amino-3-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
RVYRSQRMEZKASP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56762-32-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)