Merck
AMBH2D6F812C
Ambeed, Inc.
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.6
MDL番号:
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)5-1-2-12-6(3-5)4-11;/h1-3H,4,11H2;1H
InChI Key
QOXWXPOCBJOZMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1005515-26-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1005515-26-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)