Merck
AMBH2D6F80D4
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2-nitrophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.83
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrNO4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)9(12)13/h1-3,10-11H
InChI Key
QGDNYVAPNJFOMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860034-11-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)