Merck
AMBH2D6F7FDB
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrFN2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
InChI Key
IKJFCBRIICKXPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256821-83-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)