Merck
AMBH2D6F7F3B
Ambeed, Inc.
2-(4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.23
MDL番号:
Iupac Name
[4-(2-oxo-1-imidazolidinyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-8-1-3-9(4-2-8)13-6-5-12-11(13)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,16)(H,14,15)
InChI Key
SAUIBPUGJQBOSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/492445-92-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/492445-92-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)