Merck
AMBH2D6F7EFE
Ambeed, Inc.
Ethyl isoquinoline-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 7-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)10-4-3-9-5-6-13-8-11(9)7-10/h3-8H,2H2,1H3
InChI Key
SLGGUHTWKIMKSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/407623-83-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/407623-83-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)