Merck
AMBH2D6F7E8C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,4-dimethylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-6(7)3-8-5(2)9-4/h3H,1-2H3
InChI Key
UITPCPFEEVHRRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69696-37-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)