Merck
AMBH2D6F7E64
Ambeed, Inc.
3-Methylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.61
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(7)2-3-6-4-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
ZDVCDFWGMDLBMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/921592-91-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)