Merck
AMBH2D6F7E12
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-methoxypyrazine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-methoxy-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(11)6-4-10-7(12-2)5-9-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
JTQJUMVUSYTYOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54013-05-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54013-05-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)