Merck
AMBH2D6F7DCA
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (6-bromo-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-13-9(12)6-7-4-3-5-8(10)11-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI Key
LTRSPLNQOMJCSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/955369-63-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)