Merck
AMBH2D6F72F4
Ambeed, Inc.
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.12
MDL番号:
Iupac Name
6-(difluoromethyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)5-2-1-4(9)3-10-5/h1-3,6H,9H2
InChI Key
CHLQZHZHFXWMOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913090-41-2.html
Signal Word
Danger
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)