Merck
AMBH2D6F72F0
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.12
MDL番号:
Iupac Name
4-tert-butyl-2-iodophenol
Inchi Code
1S/C10H13IO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
InChI Key
DTNQNHHVSJPDSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38941-98-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)