Merck
AMBH2D6F72BE
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.15
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-7-3-1-2-5-6(9(12)13)4-11-8(5)7/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI Key
BGNHSQYGVIUBBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858515-66-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)