Merck
AMBH2D6F728F
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.35
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BClFNO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2,10-11H
InChI Key
UTCNOKCGQCXVAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1034659-38-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)