Merck
AMBH2D6F7273
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trichloropyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.45
MDL番号:
Iupac Name
2,4,6-trichloro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H3Cl3N2/c6-2-1-3(7)10-5(8)4(2)9/h1H,9H2
InChI Key
DUJCPIVNSCGBIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91872-08-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)