Merck
AMBH2D6F71E0
Ambeed, Inc.
1-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-nitro-3-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12N4O2/c14-13(15)9-2-1-8(7-11-9)12-5-3-10-4-6-12/h1-2,7,10H,3-6H2
InChI Key
UBCDLQPOKISIDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/775288-71-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/775288-71-6.html